Merck
708518
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(diphenylphosphinomethyl)benzene
Sinónimos:
α,α′-Bis(diphenylphosphino)-m-xylene, [1,3-Phenylenebis(methylene)]bis[diphenyl]phosphine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H28P2
Número de CAS:
Peso molecular:
474.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
50-55 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3cccc(CP(c4ccccc4)c5ccccc5)c3
InChI
1S/C32H28P2/c1-5-16-29(17-6-1)33(30-18-7-2-8-19-30)25-27-14-13-15-28(24-27)26-34(31-20-9-3-10-21-31)32-22-11-4-12-23-32/h1-24H,25-26H2
Clave InChI
QLSOZHFOFHARBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Cyclometalation of pincer ligands
  • Insertion of carbon dioxide into (PCP)PDII-Me Bonds
  • Synthesis of iridium complexes containing bidentate phosphine ligands
  • Transcyclometalation processes
  • Synthesis of vinylidene and carbyne complexes
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C