707503
Small gap fullerenes
About This Item
Productos recomendados
Formulario
granular
mol peso
average Mw ~1,000
composición
fullerenes, ≥80%
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C
solubilidad
organic solvents: soluble
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
C=1=C2c3c4C=1c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c%13C%14=[C]%10=C%15c%16c%17c%14c%18c%13c%19c%20c%12c%21c%11c(c%22c%23c%24c(C2=[C]7%15%22)c%25c3c%26c%27c4c%28c5c(c6%16)c%29c%17c%30c%18c%31c%19c%32c%20c(c%21%23)c%33c%24c%34c%25c%26c%35c%36c%27c%28c%29c%37c%30c%31c%38c%32c%33c%34c%35c%38c%36%37)c89
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.