Merck
700983
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6ClFO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
224.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
mp
77-81 °C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)9)13(8,10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
QIVDOYCKCLEKPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges