Merck
694991
Sigma-Aldrich
5-Hexenylboronic acid
Sinónimos:
Hex-5-enylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
127.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
67-73 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)CCCCC=C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2,8-9H,1,3-6H2
Clave InChI
JXFKAWIGNACKQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
may contain varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable