Merck
69465
Sigma-Aldrich
Dimethoxy-methyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Methyl(3,3,3-trifluoropropyl)dimethoxysilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13F3O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
1753237
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.358
densidad
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC
InChI
1S/C6H13F3O2Si/c1-10-12(3,11-2)5-4-6(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1