690899
α-Chlorophenylacetic acid
97.0%
Sinónimos:
Chlorophenylacetic acid, Phenylchloroacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97.0% (T)
97.0%
formulario
lumps
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
Clave InChI
QKSGIGXOKHZCQZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable