Merck
685216
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodopyridine
97%
Sinónimos:
4-Iodo-3-fluoropyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3FIN
Número de CAS:
Peso molecular:
222.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
crystals
mp
85-89 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cnccc1I
InChI
1S/C5H3FIN/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H
Clave InChI
MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges