Merck
682020
Sigma-Aldrich
2-Benzylimidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
97%
Sinónimos:
2-(Phenylmethyl)-imidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15N2F6P
Número de CAS:
Peso molecular:
404.29
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
148-150 °C
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C(c1ccccc1)[n+]2cc3ccc4ccccc4n3c2
InChI
1S/C18H15N2.F6P/c1-2-6-15(7-3-1)12-19-13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)20(17)14-19;1-7(2,3,4,5)6/h1-11,13-14H,12H2;/q+1;-1
Clave InChI
VOHJHJRDNQUECO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for stable N-heterocyclic carbenes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)