Merck
680508
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromophenyl)methanesulfonamide
97%
Sinónimos:
4-(Methylsulfonylamido)bromobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4NHSO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
250.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
137-141 °C
cadena SMILES
CS(=O)(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrNO2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
KKOIRAFXKFYZHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.