Merck
671975
Sigma-Aldrich
4-Chlormethyl-5-methyl-dioxol-2-on
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
148.54
Beilstein:
4798926
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥96.5% (HPLC)
97%
cadena SMILES
CC1=C(CCl)OC(=O)O1
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3
Clave InChI
QCLFSYYUWPUWQR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
264.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
129 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Iwona Dams et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(12), 21346-21363 (2015-12-04)
During the process development for multigram-scale synthesis of olmesartan medoxomil (OM), two principal regioisomeric process-related impurities were observed along with the final active pharmaceutical ingredient (API). The impurities were identified as N-1- and N-2-(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxolen-4-yl)methyl derivatives of OM. Both compounds, of