Merck
671290
Sigma-Aldrich
(2S,4R)-4-Hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid dibenzylamide
99% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
310.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99% (HPLC)
formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -58.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-17-11-18(20-12-17)19(23)21(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18,20,22H,11-14H2/t17-,18+/m1/s1
Clave InChI
ONGZRIRZKQFXRQ-MSOLQXFVSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable