Merck
669385
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenyl methyl sulfone
97%
Sinónimos:
1-Fluoro-2-(methylsulfonyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7FO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
174.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
48-52 °C
cadena SMILES
CS(=O)(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Clave InChI
DRQGZMZPKOYPKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C