Merck
666998
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
97%
Sinónimos:
α-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenemethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16OSi
Número de CAS:
Peso molecular:
204.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5193
densidad
0.9610 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)10-9-12(13)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,1-3H3
Clave InChI
RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)