Merck
662267
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dimethylsulfate
97%
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
260.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
formulario
solid
mp
69-74 °C
cadena SMILES
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable