Merck
65946
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-butenoate
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
tert-Butyl vinylacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.413
densidad
0.877 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
Clave InChI
NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup