The polymer is racemic, and whether it is R or S would depend on the monomer, and that information in unavailable.
656267
Poly(9,9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-vinylene)
Sinónimos:
PFV
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
temperatura de transición
Tg (DSC) 173 °C (Lit.)(lit.)
fluorescencia
λex 281 nm; λem 454 nm in chloroform
λem 507 nm (Film Photoluminescence)(lit.)
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Is this polymer R, S, or Racemate?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
Is this polymer R, S or Racemate?
1 respuesta-
This is a racemic polymer.
¿Le ha resultado útil?