Merck
654779
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(F)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
172.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
bp
108 °C/24 mmHg (lit.)
densidad
1.270 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(F)cc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(10)4-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
187.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
86.6 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter