654418
(1,5-Cyclooctadiene)(1,3,5-cyclooctatriene)ruthenium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
315.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
mp
88-94 °C
cadena SMILES
[Ru].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CC=CC=C2
Aplicación
A key precursor for the preparation of stabilized Ru nanoparticles and highly selective catalyst for amine alkylations, [2+2] cycloadditions, and enyne generation.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)