652423
Dysprosium(II) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
grado
anhydrous
Análisis
≥99.9% trace metals basis
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: dysprosium
impurezas
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
I[Dy]I
InChI
1S/Dy.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
SFCVMDRIXZSBIC-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable