Merck
638684
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
103-107 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(C)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
SOWDWUPMHVDZGL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves