632309
Magnesium hydroxide
nanopowder, <100 nm particle size (laser PSA), 99.8% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.8% trace metals basis
formulario
nanopowder
superficie
94.8 m2/g
tamaño de partícula
<100 nm (laser PSA)
5.8-20 nm (TEM)
<50 nm (XRD)
mp
350 °C (lit.)
cadena SMILES
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable