631914
1-(2-Pyridylcarbonyl)benzotriazole
97%
About This Item
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
117-124 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(10-6-3-4-8-13-10)16-11-7-2-1-5-9(11)14-15-16/h1-8H
Clave InChI
STCGMSMATDHRCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of ruthenium(II) benzotriazole triphenylphosphine pyridylcarboxylato chloro complex
- Preparation of acyl azides via reactions with sodium azide
- Acylation of Grignard and heteroaryllithium reagents
- Chemoselective reduction reactions
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)