Merck
630802
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid
97%
Sinónimos:
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid, Boc-cyclovaline
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CO2CNHC4H6CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Beilstein:
7994003
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
129-133 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-10(7(12)13)5-4-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
Clave InChI
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable