Merck
617091
Sigma-Aldrich
Diethylamine-N-d
98 atom % D
Sinónimos:
N-Deuterodiethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2)2ND
Número de CAS:
Peso molecular:
74.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
99% (CP)
bp
55 °C (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
densidad
0.717 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]N(CC)CC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i/hD
Clave InChI
HPNMFZURTQLUMO-DYCDLGHISA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C - closed cup