Merck
607533
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-4-13C,3,3,4,4,4-d5 sodium salt hydrate
48-70 atom % D (13CD3), 97 atom % D (CD2), 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Sodium α-ketobutyrate-4-13C,3,3,4,4,4-d5
About This Item
Fórmula lineal:
13CD3CD2COCO2Na · xH2O
Peso molecular:
130.09 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
48-70 atom % D (13CD3)
97 atom % D (CD2)
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O.[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D3,2D2;;
Clave InChI
PVLJVKQSCAHPPR-RWBNLZSCSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.