Merck
603538
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
sec-Phenethyl-β−13C alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(OH)13CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
densidad
1.020 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1
Clave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup