Merck
596949
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyrimidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2BrClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
formulario
solid
mp
73-79 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
Clave InChI
XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable