Merck
591149
Sigma-Aldrich
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
177.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
54-57 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(CC#N)cc(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-12-9-5-8(3-4-11)6-10(7-9)13-2/h5-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
UUNRWZQWCNTSCV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Kavya S Keremane et al.
Photochemistry and photobiology, 97(2), 289-300 (2020-10-02)
Developing effective and low-cost organic hole-transporting materials (HTMs) is crucial for the construction of high-performance perovskite solar cells (PSCs) and to promote their production in commercial ventures. In this context, we herein report the molecular design, synthesis and characterization of