588288
1-Bromobutane-4,4,4-d3
98 atom % D
Sinónimos:
Butyl bromide-4,4,4-d3
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
bp
100-104 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
densidad
1.303 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3
Clave InChI
MPPPKRYCTPRNTB-FIBGUPNXSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup