Merck
588008
Sigma-Aldrich
Dichloroacetyl chloride-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
Cl213CHCOCl
Número de CAS:
Peso molecular:
148.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
107-108 °C (lit.)
densidad
1.542 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cl[13CH](Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H/i1+1
Clave InChI
FBCCMZVIWNDFMO-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges