Merck
575445
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1-iodopropane
95%
Sinónimos:
3-(4-Methoxyphenoxy)propyl iodide
About This Item
Fórmula lineal:
H3COC6H4O(CH2)3I
Número de CAS:
Peso molecular:
292.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5758 (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
densidad
1.5274 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(OCCCI)cc1
InChI
1S/C10H13IO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Clave InChI
GTYRCWMYISITHE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable