Merck
572292
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3NHCNHNHCNHNH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
249.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
solid
mp
215-219 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H9F2N5.ClH/c9-4-1-2-6(5(10)3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
Clave InChI
XIUCHDFQXPAMQP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable