571164
[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide solution
0.25 M in THF
About This Item
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.25 M in THF
bp
65 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Mg]c1ccccc1CN2CCOCC2
InChI
1S/C11H14NO.BrH.Mg/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h1-4H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
RSBWIKCTZYDPJQ-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup