Merck
569666
Sigma-Aldrich
Isocyanate on Rasta resin
100-200 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
Rasta-NCO resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Formulario
solid
reticulante
1 % cross-linked
Extensión del etiquetado
~2.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)