Merck
566438
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H3BrCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
264.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5020 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
densidad
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CC#N)c(Br)c1
InChI
1S/C9H5BrF3N/c10-8-5-7(9(11,12)13)2-1-6(8)3-4-14/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
RYUZTTSDBHOIAF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)