Merck
557560
Sigma-Aldrich
Ethyl phenyl sulfone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SO2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
35-40 °C (lit.)
cadena SMILES
CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
VBQUDDWATQWCPP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
Density of ethyl phenyl sulfone is 1.1410g/cm3 at 20°C.[1]
Aplicación
Ethyl phenyl sulfone may be used in the preparation of (±)-α-multistriatin.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Highly stereoselective synthesis of (?)-a-multistriatin.
Bartlett PA and Myerson J.
The Journal of Organic Chemistry, 44(10), 1625-1627 (1979)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 197-197 (2015)