539554
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.5370 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
densidad
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1c(Cl)cccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-1-2-4(6(5)10)7(9)11/h1-3H
Clave InChI
VBYJOUAMJITBNL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter