531154
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
average Mw 5,000-15,000, lactide:glycolide (50:50)
Sinónimos:
PLGA
About This Item
Productos recomendados
cociente alimentación
lactide:glycolide (50:50)
mol peso
average Mw 5,000-15,000
viscosidad inherente
0.15-0.25 dL/g(lit.)
temperatura de transición
Tg (DSC) 24 °C (onset)
cadena SMILES
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Características y beneficios
Forma física
producto comparable
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?