Merck
528277
Sigma-Aldrich
4-Methoxyisophthalic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
258-263 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
JIICYHFLIOGGHE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Methoxyisophthalic acid can be prepared by employing the following as a starting material:
  • its dimethyl analog[1]
  • p-cresol[2]
  • 4-methoxy-m-xylene[3]
  • 3-methyl-4-methoxybenzyl chloride[4]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Some Normal and Alkamine Esters of 4-Methoxyisophthalic Acid.
Fosdick LS and Fancher OE.
Journal of the American Chemical Society, 63(5), 1277-1279 (1941)
Hydroxyphenylisopropylamines containing nuclear methyl groups.
Wenner W.
The Journal of Organic Chemistry, 16(3), 457-460 (1951)
Poly (Benzimidazole) synthesis by direct reaction of methoxyphthalic acids and tetramine.
Ueda M and Sugita H.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 27(8), 2815-2818 (1989)
Structure determination and synthesis of a plant growth inhibitor, 3-acetyl-6-methoxybenzaldehyde, found in the leaves of Encelia farinosa.
R GRAY et al.
Journal of the American Chemical Society, 70(3), 1249-1253 (1948-03-01)