Merck
526959
Sigma-Aldrich
(4-Methylphenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinónimos:
(4-Methylphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17F3O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
426.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
mp
98-102 °C (lit.)
λmáx.
237 nm
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17S.CHF3O3S/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18;2-1(3,4)8(5,6)7/h2-15H,1H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
AWOATHYNVXCSGP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)