524778
5-Methyl-2-furonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
173-176 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(o1)C#N
InChI
1S/C6H5NO/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-3H,1H3
Clave InChI
XGCRBVWSFYTMEC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59.4 °C - closed cup