Merck
523615
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis[2-(5-norbornen-2-yl)ethyl]disiloxane, mixture of endo and exo
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H38OSi2
Número de CAS:
Peso molecular:
374.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
índice de refracción
n20/D 1.483 (lit.)
bp
272-303 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(CCC1CC2CC1C=C2)O[Si](C)(C)CCC3CC4CC3C=C4
InChI
1S/C22H38OSi2/c1-24(2,11-9-21-15-17-5-7-19(21)13-17)23-25(3,4)12-10-22-16-18-6-8-20(22)14-18/h5-8,17-22H,9-16H2,1-4H3
Clave InChI
UWRFNCCYPBVADT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup