Merck
523496
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
234.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
72-75 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
iodo
cadena SMILES
OCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
CNQRHSZYVFYOIE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Iodobenzyl alcohol is a benzyl alcohol derivative.
Aplicación
4-Iodobenzyl alcohol may be used in the preparation of:
  • S-(4-Iodobenzyl) thioacetate
  • S-(4-iodobenzyl) thiobenzoate
  • fatty acid 4-iodobenzyl esters (FAIBEs)
  • (4-trimethylsilylethynylphenyl)methanol
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of a triblock copolymer containing a diacetylene group and its use for preparation of carbon nanodots.
Kim BJ, et al.
Macromolecular Research, 16(2), 103-107 (2008)
Huong T Pham et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 27(7), 805-815 (2013-03-16)
Both traditional electron ionization and electrospray ionization tandem mass spectrometry have demonstrated limitations in the unambiguous identification of fatty acids. In the former case, high electron energies lead to extensive dissociation of the radical cations from which little specific structural
Daley R.
Organic Chemistry, 513-513 null
Ferrocenyl Oligo (phenylene-vinylene) Thiols for the Construction of Self-Assembled Monolayers.
Amatore C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 25, 4035-4042 (2007)