Merck
522945
Sigma-Aldrich
2′,6′-Dichloro-3′-fluoroacetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H2(F)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
207.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
densidad
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1c(Cl)ccc(F)c1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2FO/c1-4(12)7-5(9)2-3-6(11)8(7)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
VJBFZHHRVCPAPZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2′,6′-Dichloro-3′-fluoroacetophenone is an aryl fluorinated building block.
Aplicación
2′,6′-Dichloro-3′-fluoroacetophenone (2,6-Dichloro-3-fluoroacetophenone) may be used to synthesize the enantiomerically pure form of (S)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethanol.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Whittall J and Sutton PW.
Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations (2012)