Merck
511994
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Br3C6H2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
355.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
94-97 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1cc(Br)c(N=C=O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H2Br3NO/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
Clave InChI
NGVBAZXOCBEMDK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3