511412
Ethyl 2-methylindole-3-carboxylate
99%
Sinónimos:
2-Methylindole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
mp
134-136 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1c(C)[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c1-3-15-12(14)11-8(2)13-10-7-5-4-6-9(10)11/h4-7,13H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ICXKIKDXKRONLF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 2-methyl-3-[5-substituted phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-1H-indoles as antimicrobial agents
- Aminoheterocycle via N-amination of heterocyclic compounds with O-benzoylhydroxylamines
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable