Merck
494232
Sigma-Aldrich
Vacuum pump oil
viscosity 150 cP (25 °C)(lit.)
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41100000
fabricante / nombre comercial
Leybold
índice de refracción
n20/D 1.4811 (lit.)
viscosidad
150 cP(25 °C)(lit.)
bp
389 °C (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Descripción general
High quality oil withstands acids, alkalis, and other corrosives better than standard grade vacuum pump oils.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
482.0 °F - Cleveland open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
250 °C - Cleveland open cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter