Merck
492477
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine-3-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
DL-Phenylalanine-β-13C
Seleccione un Tamaño
250 MG
446,50 €
446,50 €
Precio de catálogo470,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
446,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H513CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
446,50 €
Precio de catálogo470,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
NC([13CH2]c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6+1
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-PTQBSOBMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)