Merck
491292
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
sec-Phenethyl-α,β-13C2 alcohol
Seleccione un Tamaño
250 MG
109,00 €
109,00 €
Precio de catálogo545,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
109,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H513CH(OH)13CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
124.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
109,00 €
Precio de catálogo545,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
densidad
1.030 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3][13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1,7+1
Clave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-SPBYTNOZSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)