Merck
490660
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Propionic acid-2-13C sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH313CH2CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
97.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Na+].C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i2+1;
Clave InChI
JXKPEJDQGNYQSM-CGOMOMTCSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable